4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61570.MD
H61570.MDEA 0 EUR
H61570.MD
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 95%
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClFN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114421
CAS-Nummer: 456-14-4