2-Biphenylyl(diphenyl)phosphin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61640.06
H61640.06EA
88.2
EUR
H61640.06
2-Biphenylyl(diphenyl)phosphin 97%
2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Formel:
C₂₄H₁₉P Molecular Weight: 338,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11559063 CAS-Nummer: 13885-09-1 |