4-Fluor-4'-methoxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61679.MD
H61679.MDEA 0 EUR
H61679.MD
4-Fluor-4'-methoxybenzophenon ≥98%
4-Fluor-4'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055469
CAS-Nummer: 345-89-1
EINECS: 206-464-2