Ethyl-6-chlorpicolinat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 6-chloropicolinate, Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
H61701.06
H61701.06EA
121
EUR
H61701.06
Ethyl-6-chlorpicolinat ≥97%
Ethyl-6-chlorpicolinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878438 CAS-Nummer: 21190-89-6 |