Methyl-2-amino-4-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
H61749.14
H61749.14EA
193
EUR
H61749.14
Methyl-2-amino-4-fluorbenzoat 97%
Methyl-2-amino-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054082 CAS-Nummer: 2475-81-2 |