5-Fluor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H61806.06
H61806.14
H61806.22
H61806.06EA
36.1
EUR
H61806.06
H61806.14
H61806.22
5-Fluor-2-nitroanilin 97%
5-Fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034065 CAS-Nummer: 2369-11-1 EINECS: 219-128-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |