5-Bromcytosin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-5-brom-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-brom-2-hydroxypyrimidin
H61952.03
H61952.03EA 54 EUR
H61952.03
5-Bromcytosin 98%
5-Bromcytosin
Formel: C₄H₄BrN₃O
Molecular Weight: 190 g/mol
Schmelzpunkt: 240…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056025
CAS-Nummer: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8