5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 45.8 EUR
H61979.09 H61979.18
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191850
CAS-Nummer: 1450-75-5