1-Chlor-2-fluor-3-nitrobenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene
H61989.14
H61989.14EA 79.8 EUR
H61989.14
1-Chlor-2-fluor-3-nitrobenzol ≥97%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069417
CAS-Nummer: 2106-49-2
EINECS: 218-285-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III