(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
H62005.06
H62005.06EA
391
EUR
H62005.06
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure 96%
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure
Purity: 96%
CAS No.: 739336-26-6
Molecular Formula: C8H6BrFO2
Formula Weight: 233.03
Physical Form: Solid
Melting Point: 113-114°
MDL No.: MFCD03094440
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,03 g/mol Schmelzpunkt: 113…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094440 CAS-Nummer: 739336-26-6 |