trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H62060.03
H62060.03EA
219
EUR
H62060.03
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane 97%
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 873537-32-7
Molecular Formula: C12H20N2O2
Formula Weight: 224.29
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11707221
Formel:
C₁₂H₂₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11707221 CAS-Nummer: 873537-32-7 ADR: 6.1,III |