5-Brom-4-fluor-2-methylanilin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H62480.06
H62480.06EA
206
EUR
H62480.06
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin 96%
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Purity: 96%
CAS No.: 627871-16-3
Molecular Formula: C7H7BrFN
Formula Weight: 204.04
Physical Form: Solid
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD05865218
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204,04 g/mol Schmelzpunkt: 86…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865218 CAS-Nummer: 627871-16-3 |