2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H62729.MD
H62729.MDEA 63.5 EUR
H62729.MD
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 461451-63-8 Molecular Formula: C13H15BFNO2 Formula Weight: 247.07 Physical Form: Solid
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260444
CAS-Nummer: 461451-63-8