trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H62938.03
H62938.03EA
438
EUR
H62938.03
trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 920966-30-9
Molecular Formula: C7H12N2.HCl
Formula Weight: 160.64
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD22548413
Formel:
C₇H₁₃ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22548413 CAS-Nummer: 920966-30-9 ADR: 6.1,III |