Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
H62947.03 H62947.06
H62947.03EA 152 EUR
H62947.03 H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 146727-62-0 Molecular Formula: C15H18N2O4 Formula Weight: 290.31 Beilstein Reference: 9339089 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00672527
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672527
CAS-Nummer: 146727-62-0
ADR: 6.1,III