(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H63341.06
H63341.06EA 198 EUR
H63341.06
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 42330-59-6 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 61-65° dec Boiling Point: 112°/0.2mm Beilstein Reference: 1525378 MDL No.: MFCD01935961
Formel: C₆H₆ClNO
Siedepunkt: 112 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD01935961
CAS-Nummer: 42330-59-6