2,6-Dichlornicotinonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 84.9 EUR
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichlornicotinonitril ≥97%
2,6-Dichlornicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411341
CAS-Nummer: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III