(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Boc-4-phenyl-D-Phe-OH, N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
H63494.06
H63494.06EA
201
EUR
H63494.06
(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formel:
C₂₀H₂₃NO₄ |
MDL:
MFCD00191185 CAS-Nummer: 128779-47-5 |