2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H63528.03
H63528.06
H63528.03EA
94.3
EUR
H63528.03
H63528.06
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 17715-70-7
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
Flash Point: 105°(221°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.188
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00042265
Formel:
C₈H₉FO₂ Dichte: 1,188 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042265 CAS-Nummer: 17715-70-7 EINECS: 605-794-8 |