Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% (w/w) in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H63583.30
H63583.30EA
363
EUR
H63583.30
Propylphosphonsäurecycloanhydrid ≥50% (w/w) in Dichlormethan
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to brown
Beilstein Reference: 5079255
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00006583
Formel:
C₉H₂₁O₆P₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006583 CAS-Nummer: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2922 ADR: 8,III |