2,3-Dichlorisonicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
H63733.06
H63733.06EA 106 EUR
H63733.06
2,3-Dichlorisonicotinsäure ≥97%
2,3-Dichlorisonicotinsäure
Purity: 97% CAS No.: 184416-84-0 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Physical Form: Solid Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD01861977
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 203…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861977
CAS-Nummer: 184416-84-0