2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H63848.03
H63848.06
H63848.03EA
116
EUR
H63848.03
H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96%
CAS No.: 100366-75-4
Molecular Formula: C6H3F3IN
Formula Weight: 272.99
MDL No.: MFCD08741351
Formel:
C₆H₃F₃IN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741351 CAS-Nummer: 100366-75-4 |