Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (durch GC)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Unter Stickstoff abgepackt

H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 42.1 EUR
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (durch GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formel: C₈H₂₂O₂Si₂
Siedepunkt: 165…171 °C
Dichte: 0,842 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009640
CAS-Nummer: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) >97.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR