1-(Methylsulfonyl)piperazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H63870.06 H63870.14 H63870.22
H63870.06EA 47.5 EUR
H63870.06 H63870.14 H63870.22
1-(Methylsulfonyl)piperazin 97%
1-(Methylsulfonyl)piperazin
Purity: 97% CAS No.: 55276-43-2 Molecular Formula: C5H12N2O2S Formula Weight: 164.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02153225
Formel: C₅H₁₂N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02153225
CAS-Nummer: 55276-43-2