6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine
H64033.03
H64033.03EA
449
EUR
H64033.03
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 97%
6-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Purity: 97%
CAS No.: 75711-01-2
Molecular Formula: C6H7ClN2O
Formula Weight: 158.59
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 15026636
MDL No.: MFCD09952112
Formel:
C₆H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09952112 CAS-Nummer: 75711-01-2 |