2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 103962-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O2
Formula Weight: 283.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Schmelzpunkt: 48…55 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00052333 CAS-Nummer: 103962-10-3 |