2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
H64106.03 H64106.06
H64106.03EA 116 EUR
H64106.03 H64106.06
2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure 98%
2-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 868662-36-6 Molecular Formula: C6H5BF3NO2 Formula Weight: 190.92 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD07375381
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375381
CAS-Nummer: 868662-36-6