3-Amino-1-adamantanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminoadamantan-1-ol
H64137.14
H64137.14EA
259
EUR
H64137.14
3-Amino-1-adamantanol ≥98%
3-Amino-1-adamantanol
Purity: 98+%
CAS No.: 702-82-9
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₇NO Molecular Weight: 167,25 g/mol Schmelzpunkt: 265 °C (Lit.) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01821204 CAS-Nummer: 702-82-9 |