Cyclohexylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H64178.03 H64178.06 H64178.14
H64178.03EA 45.3 EUR
H64178.03 H64178.06 H64178.14
Cyclohexylboronsäurepinakolester 97%
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 87100-15-0 Molecular Formula: C12H23BO2 Formula Weight: 210.12 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD04038749
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0