4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
46.4
EUR
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 262…267 °C (Lit.) Dichte: 1,107 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261771 CAS-Nummer: 52289-54-0 |