4,6-Dichlor-o-kresol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichlor-2-hydroxytoluol, 2,4-Dichlor-6-methylphenol, 1,3-Dichlor-4-hydroxy-5-methylbenzol
H64312.03 H64312.06
H64312.03EA 48.3 EUR
H64312.03 H64312.06
4,6-Dichlor-o-kresol 98%
4,6-Dichlor-o-kresol
Purity: 98% CAS No.: 1570-65-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.02 Physical Form: Solid Appearance: Brown Melting Point: 52-56° Boiling Point: 225° lit. Beilstein Reference: 1864865 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00019988
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019988
CAS-Nummer: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9