2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64329.03 H64329.06
H64329.03EA 58.3 EUR
H64329.03 H64329.06
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 887707-25-7 Molecular Formula: C6H2ClF3IN Formula Weight: 307.44 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 43° Beilstein Reference: 10249610 MDL No.: MFCD12024302
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024302
CAS-Nummer: 887707-25-7