9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-(4-Bromophenyl)-9H-carbazole
H64404.06
H64404.06EA 48.1 EUR
H64404.06
9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Purity: 98% CAS No.: 57102-42-8 Molecular Formula: C18H12BrN Formula Weight: 322.20 Physical Form: Solid Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 199590 MDL No.: MFCD11617969
Formel: C₁₈H₁₂BrN
Molecular Weight: 322,21 g/mol
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11617969
CAS-Nummer: 57102-42-8