4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64469.MD H64469.03 H64469.06
H64469.MDEA 44.3 EUR
H64469.MD H64469.03 H64469.06
4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Purity: 95% CAS No.: 21304-38-1 Molecular Formula: C6H7IN2 Formula Weight: 234.04 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 73-77° Beilstein Reference: 2716284 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD08669466
Formel: C₆H₇IN₂
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669466
CAS-Nummer: 21304-38-1
ADR: 6.1,III