2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
H64478.06
H64478.06EA 357 EUR
H64478.06
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Purity: 97% CAS No.: 1920-66-7 Molecular Formula: C4H3ClN4O2 Formula Weight: 174.54 Physical Form: Solid Melting Point: 221-226° Beilstein Reference: 156953 MDL No.: MFCD00127771
Formel: C₄H₃ClN₄O₂
Molecular Weight: 174.544 g/mol
Schmelzpunkt: 221…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127771
CAS-Nummer: 1920-66-7
EINECS: 217-648-7