Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H64568.03 H64568.06
H64568.03EA 72.8 EUR
H64568.03 H64568.06
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Purity: 98% CAS No.: 14774-37-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 61°(142°F) Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 111-115°/15mm Beilstein Reference: 103069 MDL No.: MFCD00457804
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 111…115 °C (15 mmHg)
Flammpunkt: 61 °C (142 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457804
CAS-Nummer: 14774-37-9