2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03 H64678.06
H64678.03EA 94.1 EUR
H64678.03 H64678.06
2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 6980-08-1 Molecular Formula: C5H4ClN3O2 Formula Weight: 173.56 Beilstein Reference: 391939 MDL No.: MFCD04116097
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116097
CAS-Nummer: 6980-08-1