8-Brom-1-octen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H64830.03 H64830.06
H64830.03EA 46.3 EUR
H64830.03 H64830.06
8-Brom-1-octen 97%
8-Brom-1-octen
Purity: 97% CAS No.: 2695-48-9 Molecular Formula: C8H15Br Formula Weight: 191.11 Flash Point: 78°(172°F) Physical Form: Liquid Density: 1.139 Refractive Index: 1.4670 Appearance: Pale yelllow Boiling Point: 92°/24mm Beilstein Reference: 2234481 MDL No.: MFCD00000275
Formel: C₈H₁₅Br
Siedepunkt: 92 °C (24 mmHg)
Dichte: 1,139
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000275
CAS-Nummer: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4