Fmoc-Asp(Ompe)-OH 98% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-((3-methylpentan-3-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid, N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methylpentyl ester
H66281.06
H66281.06EA 385 EUR
H66281.06
Fmoc-Asp(Ompe)-OH 98% (durch HPLC)
Fmoc-Asp(Ompe)-OH
Formel: C₂₅H₂₉NO₆
Molecular Weight: 439,508 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD10001333
CAS-Nummer: 180675-08-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) 97.5%