PPDT2FBT (PCE9.3), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66399.MC H66399.MD H66399.ME
H66399.MCEA 489 EUR
H66399.MC H66399.MD H66399.ME
PPDT2FBT (PCE9.3), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PPDT2FBT (PCE9.3)
Formel: (C₅₂H₇₂F₂N₂O₂S₃)n
CAS-Nummer: 1620673-07-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,78 ± 0,02 eV