Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in Methanol

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 40.4 EUR
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in Methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride

Bitte beachten Hygroscopic. Store under nitrogen.

Formel: C₉H₂₄ClNO₃Si
Dichte: 0,930
Flammpunkt: 11 °C (52 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054225
CAS-Nummer: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN: 1230
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR