Y5, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66460.MC H66460.MD H66460.ME
H66460.MCEA 673 EUR
H66460.MC H66460.MD H66460.ME
Y5, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Y5
Formel: C₈₂H₉₀N₈O₂S₅
CAS-Nummer: 2304444-48-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,41 ± 0,02 eV