Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03
H66609.06
H66609.03EA
30.6
EUR
H66609.03
H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460779 CAS-Nummer: 1202-04-6 EINECS: 214-861-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | Min. 96% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...