PDCBT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66713.MC
H66713.MD
H66713.ME
H66713.MCEA
673
EUR
H66713.MC
H66713.MD
H66713.ME
PDCBT, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PDCBT
Formel:
(C₄₄H₆₂O₄S₄)n |
CAS-Nummer:
1609536-17-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,89 ± 0,02 eV |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...