IEICO-4Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66752.MC H66752.MD H66752.ME
H66752.MCEA 612 EUR
H66752.MC H66752.MD H66752.ME
IEICO-4Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
IEICO-4Cl
Formel: C₁₁₄H₁₁₄Cl₄N₄O₄S₄
CAS-Nummer: 2240998-88-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,26 ± 0,02 eV