PBDB-T-2Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66867.MC H66867.MD H66867.ME
H66867.MCEA 673 EUR
H66867.MC H66867.MD H66867.ME
PBDB-T-2Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PBDB-T-2Cl
Formel: (C₆₈H₇₆Cl₂O₂S₈)n
CAS-Nummer: 2239295-71-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy Tbd