Standard-Filter-Einheit Baugruppe mit Filter (Öl, Wasser, Partikel), Manometer und Druckminderer für die Luftversorgung aller luftgelagerten HAAKE Rheometer 1. Filter: 5µm Porengröße 2. Filter (Feinfilter): zur Staubabscheidung Partikel größer 0,01µm 1 * 1 ST
Lieferant: HAAKE
Standard-Filter-Einheit Baugruppe mit Filter (Öl, Wasser, Partikel), Manometer und Druckminderer für die Luftversorgung aller luftgelagerten HAAKE Rheometer 1. Filter: 5µm Porengröße 2. Filter (Feinfilter): zur Staubabscheidung Partikel größer 0,01µm 1 * 1 ST