Becher CCB25 DIN für TM-PE-C und TM-LI-C32 Messbecher zur Messung niederviskoser Substanzen gemäß DIN 53019/ISO 3219 Material: Stahl DIN 1.4305 1 * 1 ST
Lieferant: HAAKE
Becher CCB25 DIN für TM-PE-C und TM-LI-C32 Messbecher zur Messung niederviskoser Substanzen gemäß DIN 53019/ISO 3219 Material: Stahl DIN 1.4305 1 * 1 ST