Universeller Gebindehalter für Originalgebinde mit dreieckiger Aufnahmeplatte . Universeller Halter für Originalgebinde oder Bechergläser zur Verwendung mit Flügelrotoren oder Spindeln nach ISO 2555. Der universelle Gebindehalter besteht aus einer dr 1 * 1 ST
Lieferant: HAAKE
Universeller Gebindehalter für Originalgebinde mit dreieckiger Aufnahmeplatte . Universeller Halter für Originalgebinde oder Bechergläser zur Verwendung mit Flügelrotoren oder Spindeln nach ISO 2555. Der universelle Gebindehalter besteht aus einer dr 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!