Universeller Adapter U1 mit ''Connect Assist'' Universeller Adapter mit 6 mm Bohrung zur Verwendung mit individuellen Messgeometrien mit ''Connect Assist'' 1 * 1 ST
Lieferant: HAAKE
Universeller Adapter U1 mit ''Connect Assist'' Universeller Adapter mit 6 mm Bohrung zur Verwendung mit individuellen Messgeometrien mit ''Connect Assist'' 1 * 1 ST